Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H57239.03
H57239.06
H57239.03EA
461
PLN
H57239.03
H57239.06
Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 65550-32-5
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: 145-151°
MDL No.: MFCD09991690
Formuła:
C₉H₁₁NO₂·HCl Temp. topnienia: 145…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09991690 Numer CAS: 65550-32-5 |