4-Bromo-1-indanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H56937.06
H56937.09
H56937.06EA
1320
PLN
H56937.06
H56937.09
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 15115-60-3
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 95-99°
MDL No.: MFCD01719772
Formuła:
C₉H₇BrO Temp. topnienia: 95…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01719772 Numer CAS: 15115-60-3 |