Drukuj
N-Boc-β-phenyl-D-phenylalanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H56885.ME H56885.03
H56885.MEEA 1230 PLN
H56885.ME H56885.03
N-Boc-β-phenyl-D-phenylalanine 98%
N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 143060-31-5 Molecular Formula: C20H23NO4 Formula Weight: 341.40 Melting Point: 157° Optical Rotation: -30 (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00191187
Formuła: C₂₀H₂₃NO₄
Temp. topnienia: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191187
Numer CAS: 143060-31-5