5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H56337.06
H56337.14
H56337.06EA
660
PLN
H56337.06
H56337.14
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 99%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Purity: 99%
CAS No.: 4805-22-5
Molecular Formula: C8H4Br2S2
Formula Weight: 324.06
Melting Point: 144-146°
MDL No.: MFCD00219110
Formuła:
C₈H₄Br₂S₂ Temp. topnienia: 144…146 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00219110 Numer CAS: 4805-22-5 |