3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H56060.MD
H56060.03
H56060.MDEA
665
PLN
H56060.MD
H56060.03
3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride 95%
3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 577777-20-9
Molecular Formula: C9H18N2O2.HCl
Formula Weight: 222.72
MDL No.: MFCD12963843
Formuła:
C₉H₁₉ClN₂O₂ MW: 222.72 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12963843 Numer CAS: 577777-20-9 |