4,5-Diazafluoren-9-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dipyridin-5-one
H56028.03
H56028.06
H56028.03EA
1090
PLN
H56028.03
H56028.06
4,5-Diazafluoren-9-one 98%
4,5-Diazafluoren-9-one
Purity: 98%
CAS No.: 50890-67-0
Molecular Formula: C11H6N2O
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 214-217°
MDL No.: MFCD00046892
Formuła:
C₁₁H₆N₂O Temp. topnienia: 214…217 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046892 Numer CAS: 50890-67-0 |