Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzyl glycinate 4-methylbenzenesulphonate, H-Gly-OBzl.Tos-OH, H-Gly-OBzl.TosOH
H56016.06
H56016.14
H56016.06EA
353
PLN
H56016.06
H56016.14
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate 99%
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 1738-76-7
Molecular Formula: C9H11NO2.C7H8O3S
Formula Weight: 337.39
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 3600116
MDL No.: MFCD00035425
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 337.39 g/mol Temp. topnienia: 132…134 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035425 Numer CAS: 1738-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-094-6 |