3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55918.03
H55918.06
H55918.14
H55918.03EA
344
PLN
H55918.03
H55918.06
H55918.14
3-Amino-1-propanesulphonic acid 97%
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3687-18-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 293° dec
MDL No.: MFCD00008225
Formuła:
C₃H₉NO₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008225 Numer CAS: 3687-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 222-977-4 Klasyfikacja Merck : 14,10218 |