Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55752.03
H55752.06
H55752.03EA
690
PLN
H55752.03
H55752.06
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Purity: 98%
CAS No.: 1149-23-1
Molecular Formula: C13H19NO4
Formula Weight: 253.30
Melting Point: 178-183°
MDL No.: MFCD00005951
Formuła:
C₁₃H₁₉NO₄ Temp. topnienia: 178…183 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005951 Numer CAS: 1149-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-561-6 |