1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55747.MD
H55747.03
H55747.06
H55747.MDEA
556
PLN
H55747.MD
H55747.03
H55747.06
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Purity: 98%
CAS No.: 27318-90-7
Molecular Formula: C12H6N2O2
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00014473
Formuła:
C₁₂H₆N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014473 Numer CAS: 27318-90-7 |