4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H55735.MD
H55735.03
H55735.06
H55735.MDEA
198
PLN
H55735.MD
H55735.03
H55735.06
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 80841-78-7
Molecular Formula: C5H5ClO3
Formula Weight: 148.55
Flash Point: 129°(264°F)
Boiling Point:
Formuła:
C₅H₅ClO₃ Temp. Wrzenia: >90 °C (2 mmHg) Temp. Zapłonu: 129 °C (264 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07787494 Numer CAS: 80841-78-7 |