(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H55534.03
H55534.06
H55534.14
H55534.03EA
241
PLN
H55534.03
H55534.06
H55534.14
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 16116-78-2
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Physical Form: Powder
Appearance: White to yellow
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD01863556
Formuła:
C₁₁H₁₃BrSi Temp. topnienia: 61…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863556 Numer CAS: 16116-78-2 |