2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H55438.03
H55438.06
H55438.03EA
658
PLN
H55438.03
H55438.06
2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 68470-59-7
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 38-42°
MDL No.: MFCD04967229
Formuła:
C₇H₈BrN Temp. topnienia: 38…42 °C |
Numer MDL:
MFCD04967229 Numer CAS: 68470-59-7 |