1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(Naphthalen-1-ylmethyl)piperazine
H55398.03
H55398.06
H55398.14
H55398.03EA
466
PLN
H55398.03
H55398.06
H55398.14
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 40675-81-8
Molecular Formula: C15H18N2
Formula Weight: 226.32
Physical Form: Powder
Appearance: White to brown
Melting Point: 63-67°
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01314185
Formuła:
C₁₅H₁₈N₂ Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01314185 Numer CAS: 40675-81-8 ADR: 9,III |