Drukuj
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55394.06 H55394.14
H55394.06EA 527 PLN
H55394.06 H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 114772-54-2 Molecular Formula: C14H10BrN Formula Weight: 272.14 Melting Point: 125-128° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00671503
Formuła: C₁₄H₁₀BrN
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671503
Numer CAS: 114772-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 425-280-5
ADR: 6.1,III