trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
H55356.03
H55356.06
H55356.03EA
306
PLN
H55356.03
H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97%
CAS No.: 82832-57-3
Molecular Formula: C21H30F2
Formula Weight: 320.47
Melting Point: 43-46°
MDL No.: MFCD09838997
Formuła:
C₂₁H₃₀F₂ MW: 320.468 g/mol Temp. topnienia: 43…46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09838997 Numer CAS: 82832-57-3 |