Neodym ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
45914.14
45914.06
45914.14EA
4890
PLN
45914.14
45914.06
Neodym ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), proszek -200 mesh
Neodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey to silver
Odour: Odourless
UN No.: 1383
MDL No.: MFCD00011130
Formuła:
Nd Temp. Wrzenia: 2474 °C (1013 hPa) Gęstość: 6,46 g/cm³ (1240 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011130 Numer CAS: 7440-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-109-3 Jednostka: 1383 ADR: 4.2,I Klasyfikacja Merck : 12,06538 |