4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy-1-butanol, 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)butan-1-ol
H55285.06
H55285.14
H55285.06EA
396
PLN
H55285.06
H55285.14
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 87184-99-4
Molecular Formula: C10H24O2Si
Formula Weight: 204.38
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 63-66°/0.3mm
MDL No.: MFCD04974070
Formuła:
C₁₀H₂₄O₂Si MW: 204.38 g/mol Temp. Wrzenia: 63…66 °C (0.3 mmHg) Gęstość: 0.888 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04974070 Numer CAS: 87184-99-4 |