Boc-Cha-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclohexylpropanoic acid, Boc-β-cyclohexyl-Ala-OH
H55282.MD
H55282.03
H55282.06
H55282.MDEA
317
PLN
H55282.MD
H55282.03
H55282.06
Boc-Cha-OH 98%
Boc-Cha-OH
Purity: 98%
CAS No.: 37736-82-6
Molecular Formula: C14H25NO4
Formula Weight: 271.36
Beilstein Reference: 3060603
MDL No.: MFCD00211335
Formuła:
C₁₄H₂₅NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00076896 Numer CAS: 37736-82-6 |