Potassium tetraphenylborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55276.06
H55276.14
H55276.06EA
554
PLN
H55276.06
H55276.14
Potassium tetraphenylborate 97%
Potassium tetraphenylborate
Purity: 97%
CAS No.: 3244-41-5
Molecular Formula: C24H20BK
Formula Weight: 358.33
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₂₄H₂₀BK Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093877 Numer CAS: 3244-41-5 |