tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(BOC-amino)ethyl bromide
H55211.03
H55211.06
H55211.03EA
537
PLN
H55211.03
H55211.06
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Purity: 96%
CAS No.: 39684-80-5
Molecular Formula: C7H14BrNO2
Formula Weight: 224.10
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 30-32°
Beilstein Reference: 2325117
MDL No.: MFCD02683428
Formuła:
C₇H₁₄BrNO₂ MW: 224.10 g/mol Temp. topnienia: 30…32 °C |
Numer MDL:
MFCD02683428 Numer CAS: 39684-80-5 |