Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
H55109.03
H55109.06
H55109.03EA
715
PLN
H55109.03
H55109.06
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 41731-83-3
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.08
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00463837
Formuła:
C₆H₆BrNO₂S Temp. Wrzenia: 216…217 °C Gęstość: 1,581 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00463837 Numer CAS: 41731-83-3 |