tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55059.14
H55059.06
H55059.14EA
1950
PLN
H55059.14
H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 19962-06-2
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Melting Point: 134-138°
MDL No.: MFCD06798070
Formuła:
C₁₁H₁₅NO₃ Temp. topnienia: 134…138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798070 Numer CAS: 19962-06-2 |