2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55057.14
H55057.22
H55057.14EA
419
PLN
H55057.14
H55057.22
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane 98%
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Purity: 98%
CAS No.: 13080-86-9
Molecular Formula: C27H26N2O2
Formula Weight: 410.52
Melting Point: 127-130°
MDL No.: MFCD00039152
Formuła:
C₂₇H₂₆N₂O₂ Temp. topnienia: 127…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039152 Numer CAS: 13080-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 235-985-8 |