3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
H55012.03
H55012.06
H55012.03EA
456
PLN
H55012.03
H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 190771-22-3
Molecular Formula: C12H13NSi
Formula Weight: 199.33
Melting Point: 42-47°
MDL No.: MFCD09260494
Formuła:
C₁₂H₁₃NSi Temp. topnienia: 42…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09260494 Numer CAS: 190771-22-3 |