(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Aminomethylindole, (1H-Indol-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)indole
H54963.MD
H54963.03
H54963.MDEA
340
PLN
H54963.MD
H54963.03
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Purity: 97%
CAS No.: 3468-18-6
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD04973297
Formuła:
C₉H₁₀N₂ Temp. topnienia: 130…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973297 Numer CAS: 3468-18-6 |