1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Cyclopentylpiperazin-1-amine
H54831.MD
H54831.03
H54831.06
H54831.MDEA
794
PLN
H54831.MD
H54831.03
H54831.06
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine 97%
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 61379-64-4
Molecular Formula: C9H19N3
Formula Weight: 169.27
MDL No.: MFCD00190598
Formuła:
C₉H₁₉N₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190598 Numer CAS: 61379-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 262-742-3 |