2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
H54745.03
H54745.06
H54745.03EA
799
PLN
H54745.03
H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 31519-62-7
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
MDL No.: MFCD00856161
Formuła:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124.1 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00856161 Numer CAS: 31519-62-7 |