1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
H54640.MD
H54640.03
H54640.MDEA
443
PLN
H54640.MD
H54640.03
1H-Indol-6-ylmethylamine 97%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 3468-17-5
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
MDL No.: MFCD06213839
Formuła:
C₉H₁₀N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06213839 Numer CAS: 3468-17-5 |