2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54614.MD
H54614.03
H54614.MDEA
726
PLN
H54614.MD
H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-27-2
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
MDL No.: MFCD08458484
Formuła:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08458484 Numer CAS: 1006876-27-2 |