2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54593.MD
H54593.03
H54593.06
H54593.MDEA
573
PLN
H54593.MD
H54593.03
H54593.06
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 312496-16-5
Molecular Formula: C13H9N3O2
Formula Weight: 239.23
MDL No.: MFCD01414693
Formuła:
C₁₃H₉N₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01414693 Numer CAS: 312496-16-5 |