Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54529.14
H54529.06
H54529.14EA
2430
PLN
H54529.14
H54529.06
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 14533-84-7
Molecular Formula: C8F8O2
Formula Weight: 280.07
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.368
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 2003848
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00134438
Formuła:
C₈F₈O₂ Temp. Wrzenia: 122…123 °C Gęstość: 1,63 Temp. Zapłonu: 52 °C (126 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134438 Numer CAS: 14533-84-7 ADR: 3,III |