1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54506.03
H54506.06
H54506.03EA
409
PLN
H54506.03
H54506.06
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 699-03-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀BrN Temp. Wrzenia: 231…232 °C Gęstość: 1,461 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04507522 Numer CAS: 699-03-6 |