4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54487.03
H54487.06
H54487.03EA
447
PLN
H54487.03
H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33763-20-1
Molecular Formula: C11H9NO2S
Formula Weight: 219.26
Melting Point: 202-206°
MDL No.: MFCD00141955
Formuła:
C₁₁H₉NO₂S Temp. topnienia: 202…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00141955 Numer CAS: 33763-20-1 |