1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54465.03
H54465.06
H54465.03EA
874
PLN
H54465.03
H54465.06
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 571189-16-7
Molecular Formula: C14H20N4O4
Formula Weight: 308.33
MDL No.: MFCD11849291
Formuła:
C₁₄H₂₀N₄O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11849291 Numer CAS: 571189-16-7 |