Drukuj
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H54449.03 H54449.06 H54449.14
H54449.03EA 409 PLN
H54449.03 H54449.06 H54449.14
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O
Temp. topnienia: 66…71 °C
Numer MDL: MFCD02257701
Numer CAS: 5305-40-8