4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)thiazol-2-amine
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
H54413.MDEA
423
PLN
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 97%
CAS No.: 2834-79-9
Molecular Formula: C15H12N2S
Formula Weight: 252.33
Beilstein Reference: 187642
MDL No.: MFCD00047059
Formuła:
C₁₅H₁₂N₂S MW: 252.34 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047059 Numer CAS: 2834-79-9 |