N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-61-1
Molecular Formula: C9H14N4O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 6141956
MDL No.: MFCD00216663
Formuła:
C₉H₁₄N₄O₂ MW: 210.24 g/mol Temp. topnienia: 97…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216663 Numer CAS: 152120-61-1 |