(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54281.MD
H54281.03
H54281.MDEA
542
PLN
H54281.MD
H54281.03
(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Purity: 97%
CAS No.: 21109-25-1
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
MDL No.: MFCD03422512
Formuła:
C₉H₁₀N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03422512 Numer CAS: 21109-25-1 |