N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H54253.06
H54253.14
H54253.06EA
614
PLN
H54253.06
H54253.14
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 6919-61-5
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.533
Boiling Point: 70°
MDL No.: MFCD00075320
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 70 °C Gęstość: 1,085 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075320 Numer CAS: 6919-61-5 |