4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
H54229.MD
H54229.03
H54229.MDEA
1090
PLN
H54229.MD
H54229.03
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Purity: 97%
CAS No.: 231278-20-9
Molecular Formula: C21H14ClFIN3O
Formula Weight: 505.72
MDL No.: MFCD09998827
Formuła:
C₂₁H₁₄ClFIN₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09998827 Numer CAS: 231278-20-9 |