Drukuj
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
H54109.03 H54109.06 H54109.14
H54109.03EA 512 PLN
H54109.03 H54109.06 H54109.14
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 42989-85-5 Molecular Formula: C7H13NO5 Formula Weight: 191.18 Melting Point: ca 115° dec. Beilstein Reference: 6137646 MDL No.: MFCD01632027
Formuła: C₇H₁₃NO₅
MW: 191.18 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 115 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632027
Numer CAS: 42989-85-5