2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54100.03
H54100.06
H54100.03EA
1190
PLN
H54100.03
H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 114772-40-6
Molecular Formula: C18H19BrO2
Formula Weight: 347.24
MDL No.: MFCD06657561
Formuła:
C₁₈H₁₉BrO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06657561 Numer CAS: 114772-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 442-850-9 |