2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
H54088.MDEA
518
PLN
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 306960-77-0
Molecular Formula: C6H3F3N2O2
Formula Weight: 192.10
Melting Point: 170-175°
MDL No.: MFCD09054851
Formuła:
C₆H₃F₃N₂O₂ Temp. topnienia: 170…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09054851 Numer CAS: 306960-77-0 |