3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanoic acid
H54011.03
H54011.06
H54011.14
H54011.03EA
395
PLN
H54011.03
H54011.06
H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1208-64-6
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.28
Melting Point: 102°
MDL No.: MFCD00796482
Formuła:
C₁₃H₁₈O₂ MW: 206.29 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00796482 Numer CAS: 1208-64-6 |