5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5,7-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H54007.03
H54007.06
H54007.03EA
850
PLN
H54007.03
H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 448193-94-0
Molecular Formula: C9H6Cl2O
Formula Weight: 201.05
Melting Point: 98°
MDL No.: MFCD09908160
Formuła:
C₉H₆Cl₂O Temp. topnienia: 98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09908160 Numer CAS: 448193-94-0 |