5,7-Difluoro-1-indanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H54002.03
H54002.06
H54002.03EA
587
PLN
H54002.03
H54002.06
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
5,7-Difluoro-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 84315-25-3
Molecular Formula: C9H6F2O
Formula Weight: 168.14
Melting Point: 81°
MDL No.: MFCD09908161
Formuła:
C₉H₆F₂O Temp. topnienia: 81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09908161 Numer CAS: 84315-25-3 |