4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53501.06
H53501.14
H53501.06EA
434
PLN
H53501.06
H53501.14
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 10575-25-4
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.21
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.479
Boiling Point: 231-232°
MDL No.: MFCD00671356
Formuła:
C₈H₁₅NO Temp. Wrzenia: 231…232 °C Gęstość: 0,952 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671356 Numer CAS: 10575-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-163-6 |