Benzyl propargyl ether 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
H53481.06
H53481.14
H53481.06EA
386
PLN
H53481.06
H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 4039-82-1
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 101-101°/18mm
MDL No.: MFCD00483987
Formuła:
C₁₀H₁₀O Temp. Wrzenia: 101…101 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,011 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00483987 Numer CAS: 4039-82-1 |