tert-Butyl propargyl ether 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53480.06
H53480.14
H53480.22
H53480.06EA
353
PLN
H53480.06
H53480.14
H53480.22
tert-Butyl propargyl ether 98%
tert-Butyl propargyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 16314-18-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.418
Boiling Point: 119°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD07368651
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 119 °C Gęstość: 0,835 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368651 Numer CAS: 16314-18-4 ADR: 3,II |